Learn More
DL-2-Aminosuccinamic-Säurehydrat, 97 %, Maybridge
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DL-2-Aminosuccinamic acid hydrate |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Strukturformel | H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O |
| Menge | 50 g |
| Formelmasse | 150.14 |
| Reinheit (%) | 97% |