Learn More
DL-2-Amino-3-Methyl-1-Butanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10457190 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10457190 5 g -
10582201 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10457190 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 180420050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16369-05-4 | Molecular Formula: C5H13NO | Molecular Weight: 103.165 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16369-05-4
MDL-Nummer MFCD00004730
InChI-Schlüssel NWYYWIJOWOLJNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-methyl-1-butanol, dl-valinol, valinol, l-+-valinol, 2-amino-3-methyl-butan-1-ol, 1-butanol, 2-amino-3-methyl, 1-butanol, 2-amino-3-methyl-, .+/-., s-+-2-amino-3-methyl-1-butanol, 1-2-amino-3-methylbutan-1-ol
PubChem CID 79019
IUPAC-Name 2-Amino-3-Methylbutan-1-ol
SMILES CC(C)C(CO)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Namenshinweis 95%
Farbe Gelb
Dichte 0.9300g/mL
Siedepunkt 75.0°C to 77.0°C (8.0 mmHg)
Flammpunkt 90°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H13NO
Strukturformel (CH3)2CHCH(NH2)CH2OH
Brechungsindex 1.4533 to 1.4553
Menge 5 g
Fieser 12,563; 13,341; 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,7
Relative Dichte 0.93
Molekulargewicht (g/mol) 103.16
Formelmasse 103.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit