Learn More
DL-2-Amino-1-propanol, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10154010 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10154010 25 g Glasflasche 25 GR
10144010 5 g Glasflasche 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10154010 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 185080250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 6168-72-5
Summenformel C3H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 75.11
MDL-Nummer MFCD00008085
InChI-Schlüssel BKMMTJMQCTUHRP-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-alaninol, 2-aminopropanol, 2-amino-1-propanol, dl-2-amino-1-propanol, 1-propanol, 2-amino, 1-hydroxy-2-aminopropane, 2-amino-2-methylethanol, alaninol, propanol, 2-amino, 1-methyl-2-hydroxyethylamine
PubChem CID 5126
IUPAC-Name 2-Aminopropan-1-ol
SMILES CC(N)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-2-Amino-1-propanol
Namenshinweis 98%
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(NH2)CH2OH
Brechungsindex 1.4480 to 1.4510 (20°C, 589nm)
Menge 25 g
Beilstein 04, I, 432
Merck Index 10, 472
Spezifische Drehung -0.5° to +0.5° (20°C, 589nm) (neat)
Formelmasse 75.11
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Viscous Liquid