Learn More
DL-2-Amino-1,6-hexandisäure-2,5,5-d3-Säure, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DL-2-Amino-1,6-hexanedioic-2,5,5-d3 Acid |
| CAS | 2483832-01-3 |
| Summenformel | C6 D3 H8 N O4 |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | DL-2-Amino-1,6-hexanedioic-2,5,5-d3 Acid, 2-Aminohexanedioic-2,5,5-d3 acid, 2-Aminoadipic acid-2,5,5-d3, (±)-α-Aminoadipic acid-d3, DL-2-Aminoadipic-2,5,5-d3 acid, 2-Aminohexanedioic acid-2,5,5-d3, 2-Aminohexanedioic Acid-2,5,5-D3 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/i3D2,4 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(CCC([2 H])(N)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-Amino-2,5,5-Trideuteriohexandisäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 164.1743 |
| Formelmasse | 164,0876 g/mol |
| Mehr anzeigen |