Learn More
DL-2,3-Diaminopropionsäure-Monohydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10062680
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
54897-59-5
C3H8N2O2·HCl
140.57
MFCD00012884
SKWCZPYWFRTSDD-UHFFFAOYSA-N
2,3-diaminopropanoic acid hydrochloride, dl-2,3-diaminopropionic acid hydrochloride, 3-amino-dl-alanine hydrochloride, dl-2,3-diaminopropionic acid monohydrochloride, 2,3-diaminopropionic acid hydrochloride, +--2,3-diaminopropionic acid hydrochloride, 3-amino-dl-alanine monohydrochloride, 2,3-diaminopropionic acid monohydrochloride, dl-2,3-diaminopropanoic acid hydrochloride, diaminopropionic acid
108638
2,3-Diaminopropansäure;hydrochlorid
C(C(C(=O)O)N)N.Cl
54897-59-5
C3H8N2O2·HCl
140.57
MFCD00012884
SKWCZPYWFRTSDD-UHFFFAOYSA-N
2,3-diaminopropanoic acid hydrochloride, dl-2,3-diaminopropionic acid hydrochloride, 3-amino-dl-alanine hydrochloride, dl-2,3-diaminopropionic acid monohydrochloride, 2,3-diaminopropionic acid hydrochloride, +--2,3-diaminopropionic acid hydrochloride, 3-amino-dl-alanine monohydrochloride, 2,3-diaminopropionic acid monohydrochloride, dl-2,3-diaminopropanoic acid hydrochloride, diaminopropionic acid
108638
2,3-Diaminopropansäure;hydrochlorid
C(C(C(=O)O)N)N.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material DL-2, 3-Diaminopropionic acid monohydrochloride
Schmelzpunkt 222°C to 226°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NCH2CH(NH2)CO2H·HCl
Menge 5 g
Beilstein 04, 405
Merck Index 10, 2948
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble in water
Formelmasse 140.57
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.