Learn More
DL-1-Amino-2-Propanol ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10468110 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
Artikelnummer. 10468110
Marke: Thermo Scientific Acros 149650010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 78-96-6 | C3H9NO | 75.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-96-6
Summenformel C3H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 75.11
MDL-Nummer MFCD00008139
InChI-Schlüssel HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-amino-2-propanol, isopropanolamine, monoisopropanolamine, threamine, 2-propanol, 1-amino, 2-hydroxypropylamine, amino-2-propanol, mipa, 1-methyl-2-aminoethanol, 2-hydroxypropanamine
PubChem CID 4
ChEBI CHEBI:19030
IUPAC-Name 1-Aminopropan-2-ol
SMILES CC(O)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-1-Amino-2-propanol
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt -2°C
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 161°C
Flammpunkt 71°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 93% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(OH)CH2NH2
Brechungsindex 1.4470 to 1.449
Menge 1 kg
Beilstein 04, 289
Relative Dichte 0.96
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble
Viskosität 31 mPa.s (20°C)
Formelmasse 75.11
Reinheit (%) 94%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-1-Amino-2-propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.