Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-Dithiothreitol, für die Biochemie, 1 M Lösung in Wasser
Marke: Thermo Scientific Chemicals 426382500
Additional Details : CAS : 3483-12-3 Gewicht : 0.26000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die BiochemieSpezifikation
DL-1, 4-Dithiothreitol | |
1M Solution in water, For molecular biology | |
C4H10O2S2 | |
0.90 to 1.10M | |
15, 3419 | |
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N | |
(2S,3S)-1,4-Bis(sulfanyl)butan-2,3-diol | |
446094 | |
154.24 | |
Glasflasche | |
250 mL |
Farblos | |
3483-12-3,7732-18-5 | |
MFCD00004877 | |
1.0400g/mL | |
dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt | |
C(C(C(CS)O)O)S | |
154.24 | |
CHEBI:42170 | |
Biochemie | |
1.04 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- DL-Dithiothreitol, 1M solution in water
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke