Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-Dithiothreitol, 98 %, rein
Catalog Number p-3736397
42.12 CHF gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21648" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3483-12-3
C4H10O2S2
154.25
MFCD00004877
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
446094
CHEBI:42170
(2S,3S)-1,4-Bis(sulfanyl)butan-2,3-diol
C(C(C(CS)O)O)S
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3483-12-3
C4H10O2S2
154.25
MFCD00004877
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
446094
CHEBI:42170
(2S,3S)-1,4-Bis(sulfanyl)butan-2,3-diol
C(C(C(CS)O)O)S
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material DL-1, 4-Dithiothreitol
Schmelzpunkt 39.0°C to 44.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 125.0°C to 130.0°C (2.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5 to 102.5% (Iodimetry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Menge 1 g
Beilstein 01, III, 2360
Merck Index 15, 3419
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in ethanol,acetone,ether,,chloroform and ethyl acetate
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-1,4-Dithiothreitol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.