Learn More
DL-1-(2-Furyl)-ethanol, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10736832 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10736832 1 g Glasflasche 1 Gramm
10337431 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10736832 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 339670010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4208-64-4 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4208-64-4
Summenformel C6H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 112.13
MDL-Nummer MFCD00077775
InChI-Schlüssel UABXUIWIFUZYQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-furyl ethanol, 1-furan-2-yl ethanol, 1-furan-2-yl-ethanol, 1-2-furyl ethan-1-ol, 2-furanmethanol, ?-methyl, 1-furan-2-yl ethan-1-ol, 2-furanmethanol,, a-methyl, methylfurfuryl alcohol, alpha-methylfuran-2-methanol, 1-furylethanol
PubChem CID 107243
IUPAC-Name 1-(furan-2-yl)ethanol
SMILES CC(C1=CC=CO1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-1-(2-Furyl)ethanol
Namenshinweis 99%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0700g/mL
Siedepunkt 72°C to 74°C (15.0 mmHg)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4770 to 1.48
Menge 1 g
Beilstein 17, V,3, 374
Relative Dichte 1.07
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol and most common organic solvent
Stabilisator 0.3 to 0.5% hydroquinone
Formelmasse 112.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-1-(2-Furyl)ethanol, stabilized
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.