Learn More
1-Naphthalenemethylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392206
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392206 25 g 25 Gramm
11372206 1 g 1 Gramm
11382206 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11392206 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03541.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 118-31-0 | C11H12N | 158.22 g/mol
1-Naphthalenemethylamine is used to increase the induced circular dichroism (ICD) magnitude exhibited by poly[(4-carboxyphenyl)acetylene]. Further, it reacts with monomethoxypoly(ethylene glycol) succinimido carbonate to prepare carbamate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Naphthalenmethylamin wird verwendet, um die Größe des induzierten Zirkulardichronismus (ICD) zu erhöhen, die von Poly[(4 -carboxyphenyl)acetylen] ausgestellt wird. Darüber hinaus reagiert es mit Monomethoxypoly(Ethylenglycol) Succinimido-Karbonat zur Herstellung von Carbamat.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Äther und Kohlenstoff-Disulfid.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Oxidationsmitteln und Chlorformiaten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-31-0
Summenformel C11H12N
Molekulargewicht (g/mol) 158.22
MDL-Nummer MFCD00004048
InChI-Schlüssel NVSYANRBXPURRQ-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-naphthalenemethylamine, 1-naphthalenemethanamine, 1-naphthylmethylamine, 1-aminomethyl naphthalene, 1-naphthalenemethyl amine, c-naphthalen-1-yl-methylamine, 1-naphthylmethanamine, 1-aminomethylnaphthalene, naphthylmethylamine, 1-naphthylmethyl amine hydrochloride
PubChem CID 8355
IUPAC-Name (naphthalen-1-yl)methanaminium
SMILES [NH3+]CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Naphthalenemethylamine
Dichte 1.075
Siedepunkt 289°C to 292°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.643
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 2206459
Empfindlichkeit Air sensitive; May form a precipitate
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ether and carbon disulfide.
Formelmasse 157.22
Reinheit (%) ≥98%