Learn More
Divinyltindichlorid
Artikelnummer. p-7050871
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11374547
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039613.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7532-85-6
Summenformel C4H8Cl2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 245.72
MDL-Nummer MFCD00058728
InChI-Schlüssel OFJXSWMLVIFLKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym divinyltin dichloride, dichlorodivinylstannane, stannane, dichlorodiethenyl, dichloro divinyl stannane, divinyltindichloride, acmc-20al40, dichloro-bis ethenyl stannane
PubChem CID 82033
IUPAC-Name Dichlor-bis(ethenyl)stannan
SMILES Cl.Cl.C=C[SnH2]C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Divinyltin dichloride
Siedepunkt 54°C to 56°C (3 mmHg)
Menge 2 g
UN-Nummer UN2788
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 243.69
Physikalische Form Flüssigkeit