Learn More
Tenak™ DIVIDERS FOR 100MM CRYOBOX, 7X7 .
Artikelnummer. 15200454 Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
49 Röhrchen
Packungsgröße:
36 Stück
Artikelnummer. 15200454
Marke: Tenak™ TE22140
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für sichere Lagerung im Labor. TENAK™ Karton-Kryoboxen 133 x 133 mm sind aus Hartfaserkarton/Pappe.
  • Farbe: weiß
  • Wasserabweisend für längere Haltbarkeit
  • Trenner ist ebenfalls erhältlich
Spezifikation
Beschreibung Gittertrennwände
Material Pappe
Form Quadratisch
Typ Gittertrennwand
Aufnahmevermögen 49 Röhrchen
Röhrchen-Array 7 x 7
Höhe (metrisch) 65 mm