Learn More
Wesbart™ Unterteilte Aufbewahrungsschale
Description
- Verwenden Sie die Trennlinie auf der Innenabdeckung, um die Größe des Reagenzglases zu prüfen, das Sie lagern möchten
- Da die Zellen keinen Zwischenraum haben, denken Sie daran, auch die Verschlusskappe oder die Deckelgröße Platz zu einzuberechnen
Specifications
Specifications
| Farbe | Naturfarben |
| Aufnahmevermögen | Proben (110) |
| Material | Aluminium |
| Abmessungen (L x B x H) | 133 x 555 x 34 mm |
| Produkttyp | Unterteiltes Tablett |
| Höhe (metrisch) | 34 mm |
| Array | 5 x 22 |