Learn More
Thermo Scientific Chemicals Divalproex-Natrium
Artikelnummer. 16554384 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 16554384
Marke: Thermo Scientific Chemicals 463491000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76584-70-8
Summenformel C16H31NaO4
Molekulargewicht (g/mol) 310.41
InChI-Schlüssel MSRILKIQRXUYCT-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name Natrium 2-Propylpentanosäure 2-Propylpentanoat
SMILES [Na+].CCCC(CCC)C(O)=O.CCCC(CCC)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Divalproex sodium
Schmelzpunkt 98.0°C to 102.0°C
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: >100 g/L
Formelmasse 310.4