Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ 150 Amid-HILIC-HPLC-Säule
Für die Trennung hydrophiler Biomoleküle im HILIC-Modus konzipiert – eine ausgezeichnete Wahl für Glykan-Trennungen.
Marke: Thermo Scientific™ 16726-013005
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Accucore™ 150 Amid-HILIC-LC-Säulen werden zur Trennung hydrophiler Biomoleküle im HILIC-Modus eingesetzt und sind eine hervorragende Wahl für Glykan-Trennungen. Auf Grundlage der Core Enhanced Technology bieten Thermo Scientific Accucore Säulen schnelle Biomolekül-Trennungen mit hoher Auflösung – ohne die erhöhten Gegendrücke, die für Partikel mit einer Größe unter 2 μm erforderlich sind.
Rugged and reproducible 2.6μm solid core particles.- Fast separations with superb resolutionLow backpressures
- Amide phase bonded onto 150Å pore diameter solid core particles
- High retention of a broad range of hydrophilic analytes in HILIC mode
- Recommended for hydrophilic biomolecules such as glycans
Spezifikation
4/pk | |
2.6 μm | |
150 Å | |
1000 Bar | |
3.0 mm | |
60°C | |
Silica, Spherical Solid Core Ultrapure | |
Spherical |
2 to 9 | |
10 mm | |
80 m²/g | |
Guard | |
150-Amide HILIC | |
150-Amide HILIC | |
Bio-LC | |
Accucore |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.