Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ 150 Amid-HILIC-HPLC-Säule
Für die Trennung hydrophiler Biomoleküle im HILIC-Modus konzipiert – eine ausgezeichnete Wahl für Glykan-Trennungen.
Marke: Thermo Scientific™ 16726-103030
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Accucore™ 150 Amid-HILIC-LC-Säulen werden zur Trennung hydrophiler Biomoleküle im HILIC-Modus eingesetzt und sind eine hervorragende Wahl für Glykan-Trennungen. Auf Grundlage der Core Enhanced Technology bieten Thermo Scientific Accucore Säulen schnelle Biomolekül-Trennungen mit hoher Auflösung – ohne die erhöhten Gegendrücke, die für Partikel mit einer Größe unter 2 μm erforderlich sind.
Robust und reproduzierbar, 2,6-µm-Solid-Core-Partikel- Schnelle Trennungen mit überragender Auflösung, niedrige Gegendrücke
- Amidphase, gebunden an Solid-Core-Partikel mit 150 Å Porendurchmesser
- Hohe Retention einer breiten Palette hydrophiler Analyten im HILIC-Modus
- Empfohlen für hydrophile Biomoleküle wie z. B. Glykane
Spezifikation
Analysesäule | |
100 mm | |
Sphärisch, mit festem Kern | |
2 bis 9 | |
80 m²/g | |
Nicht zutreffend | |
Accucore | |
HILIC | |
Bio-LC |
3 mm | |
14500 psi (1000 bar) | |
2,6 μm | |
150 Å | |
60 °C | |
Amid | |
Sphärischer, fester Kern, ultrareines Silika | |
HILIC |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.