Beschreibung
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
| Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
|---|---|---|
| Diuron | 330-54-1 | 1000 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diuron |
| Verpackung | 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt |
| CAS | 330-54-1, 67-56-1 |
| CAS Min. % | 0.1, 99.9 |
| Concentration or Composition Notes | Berichte aus dem Analysezertifikat zielen auf Analyten mit einer ±Genauigkeit von 2 % und korrigieren die Reinheit des Rohmaterials. |
| CAS Max. % | 0.1, 99.9 |
| Summenformel | C9H10Cl2N2O |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
| InChI-Schlüssel | XMTQQYYKAHVGBJ-UHFFFAOYSA-N |
| Typ | Zertifiziertes Referenzmaterial |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Diuron
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Karzinogenität Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: diuron(ISO), methanol
Produkt nur für den Laborgebrauch