Learn More
Diuron-d6, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diuron D6 |
| CAS | 1007536-67-5 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C9 2H6 H4 Cl2 N2 O |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Urea, N'-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)-, N'-(3,4-Dichlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)urea, Diuron D6, Diuron D6 (dimethyl D6) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H10Cl2N2O/c1-13(2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-Name | 3-(3,4-Dichlorphenyl)-1,1-bis(trideuteriomethyl)harnstoff |
| Molekulargewicht (g/mol) | 239.13 |
| Mehr anzeigen |