Learn More
Dithranol, 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11424742 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424742 1 g 1 Gramm
11414742 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424742 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219150291
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00 CHF
    131.60 CHF / 1 Gramm
    Sparen 7.40 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dithranol ≥ 99 %, gelbes Pulver
  • Dithranol, ein potenzielles Arzneimittel gegen Psoriase, kann zur Untersuchung der Sicherheit, der Wirksamkeit, des Stoffwechsels und des pharmakologischen Profils verwendet werden.
  • Kann zur Untersuchung physikochemischer Eigenschaften, als Referenzverbindung und zur Entwicklung effizienter Arzneimittelträger verwendet werden.
  • Kann als Matrix für die Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization (MALDI)-Bildgebung auf einem Fourier-Transform-Ionenzyklotronresonanz-Massenspektrometer (FT-ICR-MS) verwendet werden.
  • Anthralin ist ein Leukotrien-Biosyntheseinhibitor.
  • Hemmt die LTB4 omega-Oxidation und unterbricht die Mitochondrienfunktion.
  • Anthralin wird bei der Behandlung von Psoriase, als Fungizid, bei der Behandlung von Ringelflechte-Infektionen und bei chronischen Dermatosen eingesetzt.
Chemische Identifikatoren
CAS 1143-38-0
Summenformel C14H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 226.23
MDL-Nummer MFCD00053409
InChI-Schlüssel NUZWLKWWNNJHPT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2202
ChEBI CHEBI:37510
IUPAC-Name 1,8-Dihydroxy-9,10-dihydroanthracen-9-on
SMILES OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C=CC=C1C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dithranol
Farbe Orange-Gelb oder gelb
Prozentgehaltsbereich ≥ 99 %
Menge 1 g
Synonym 1,8-Dihydroxyanthron, 1,8-Dihydroxy-9-anthron, Spirsäure-Stift, 9 10H-Anthracenon, 1,8-dihydroxy, chrysodermol, cigthranol, batridol, cignolin, psoriacid-stift, 9 10h-anthracenone, 1,8-dihydroxy
Formelmasse 226.23
Physikalische Form Kristallpulver