Learn More
Dithizone, TRC
Artikelnummer. 30136216
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136216 10 g 10 Gramm
30012517 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136216 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49429510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-10-6
Summenformel C13 H12 N4 S
Molekulargewicht (g/mol) 256.33
Synonym (Phenylazo)thioformic Acid 2-Phenylhydrazide, DIZO, N,2-Diphenyldiazenecarbohydrazonothioic Acid, Diphenylthiocarbazone, Dithizon, Dithizone, NSC 215189, NSC 4275, NSC 97262, NSC 97264, NSC 97353, NSC 99124;
IUPAC-Name (3E)-1-anilino-3-phenyliminothiourea
SMILES S=C(NNc1ccccc1)N=Nc2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dithizone
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H12N4S/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)/b17-15+
Formelmasse 256.0783