Learn More
Dithiothreitol, >99.5 %, molekularbiologische Qualität, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Wird als Schutzmittel für SH-Gruppen verwendet
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dithiothreitol |
| Schmelzpunkt | 40°C to 43°C |
| Siedepunkt | 125°C to 130°C/12 mm |
| Flammpunkt | >110°C |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 1719757 |
| Formelmasse | 154.25 |
| Reinheit (%) | ≥99.5% |
| Güte | Molekularbiologie, hochrein |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Dithiothreitol, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Dithiothreitol