Learn More
Dithiothreitol, >97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15835458 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15835458 5 g Kunststoffflasche 5 Gramm
15845458 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
15855458 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15835458 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J15395.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 12-3-3483
Summenformel C4H10O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 154.24
MDL-Nummer MFCD00004877
InChI-Schlüssel VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Synonym dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
IUPAC-Name (2 S,3 S)-1,4-bis(Sulfanyl)Butan-2,3-diol
SMILES C(C(C(CS)O)O)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dithiothreitol
Schmelzpunkt 40°C to 43°C
Siedepunkt 125°C to 130°C/12 mm
Flammpunkt >110°C
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 5 g
Beilstein 1719757
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Kristallpulver