Learn More
Dithiooxamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. 15700799 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15700799 100 g 100 Gramm
15389252 5 g 5 Gramm
15391532 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15700799 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 117551000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 79-40-3 | C2H4N2S2 | 120.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-40-3
Summenformel C2H4N2S2
Molekulargewicht (g/mol) 120.19
InChI-Schlüssel OAEGRYMCJYIXQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dithiooxamide, rubeanic acid, ethanebis thioamide, oxamide, dithio, dithioxamide, rubeane, rubean, hydrorubeanic acid, oxaldiimidic acid, dithio, usaf mk-6
PubChem CID 2777982
IUPAC-Name Ethandithioamid
SMILES C(=S)(C(=S)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dithiooxamide
Schmelzpunkt 200.0°C
Elementanalytik 22.7 to 23.9% (N) 19.5 to 20.5% (C)
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel H2NCSCSNH2
Menge 100 g
Merck Index 15,8412
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.37g/L (20°C).
Formelmasse 120.19
Reinheit (%) 98%