Learn More
DTE, Dithioerythritol, Electrophoresis, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10204633
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10204633 5 g Poly-Flasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10204633 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP1735
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • Used as reducing agent
  • Reduces disulfide bonds in proteins and peptides
  • Functionally tested for use in electrophoresis
  • Added in low concentrations, DTE used as an enzyme stabilizer during protein purification
  • Hydroxyl (-OH) groups of DTE are in the cisform, as opposed to transfor DTT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dithioerythritol
CAS 6892-68-8
Extinktion 0.13 AU max.
Schmelzpunkt 82°C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥99 %
Verpackung Poly-Flasche
Summenformel C4H10O2S2
Strukturformel HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
MDL-Nummer MFCD00063750
Menge 5 g
Synonym dithioerythritol, 1,4-dithioerythritol, dte, 2r,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, erythro-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 2,3-butanediol, 1,4-dimercapto-, 2r,3s-rel, 1,4-dithioerythritol dte, 2r*,3s*-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, erythro-2,3-dihydroxy-1,4-butanedithiol, 2r,3s-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
InChI-Schlüssel VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
SMILES O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
IUPAC-Name (2R,3S)-1,4-Disulfanylbutan-2,3-diol
Molekulargewicht (g/mol) 154.24
PubChem CID 439352
ChEBI CHEBI:17456
Formelmasse 154.19
Reinheit (%) ≥99%
Güte Elektrophorese
Physikalische Form Powder or Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dithioerythritol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.