Learn More
Dithioerythritol, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11457700 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11457700 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11457700 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210059880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2440.00 CHF
    2321.67 CHF / 100 Gramm
    Sparen 118.33 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 6892-68-8
Summenformel C4H10O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 154.24
MDL-Nummer MFCD00063750
InChI-Schlüssel VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Synonym 2R,3S-1,4-Dimercaptobutan-2,3-diol, Erythro-1,4-Dimercapto-2,3-Butandiol, 2,3-Butandiol, 1,4-dimercapto-, 2r,3s-rel, 2R*,3S*-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, Erythro-2,3-Dihydroxy-1,4-Butandithiol, 2R,3S-1,4-Disulfanylbutan-2,3-diol, 1,4-dithioerythritol dte, 2r*,3s*-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, erythro-2,3-dihydroxy-1,4-butanedithiol, 2r,3s-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
PubChem CID 439352
ChEBI CHEBI:17456
SMILES O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dithioerythritol
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich > 99 %
Menge 100 g
IUPAC-Name (2R,3S)-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
Formelmasse 154.2
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DITHIOERYTHRITOL
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: (R*,S*)-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol