Learn More
Dithiobiuret, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11411980
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11411980 25 g 25 Gramm
11401980 5 g 5 Gramm
11421980 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11411980 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16175.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 541-53-7 | C2H5N3S2 | 135.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 541-53-7
Summenformel C2H5N3S2
Molekulargewicht (g/mol) 135.20
MDL-Nummer MFCD00037832
InChI-Schlüssel JIRRNZWTWJGJCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dithiobiuret, 2,4-dithiobiuret, thioimidodicarbonic diamide, biuret, dithio, imidodicarbonodithioic diamide, biuret, 2,4-dithio, imidodicarbonimidothioic diamide, rcra waste number p049, urea, 2-thio-1-thiocarbamoyl, allophanimidic acid, dithio
PubChem CID 2758725
IUPAC-Name Carbamothioylthioharnstoff
SMILES NC(=S)NC(N)=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dithiobiuret
Schmelzpunkt ∼183°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1756621
Merck Index 14,3371
Formelmasse 135.21
Reinheit (%) 97%