Learn More
Lenz Laborglasintrumente Destillierbrücken mit Anschlussbuchse
Artikelnummer. 10569571
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
200 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10569571
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05047001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Destillierbrücken ohne Kühler
  • Mit zwei vertikalen NS-Koni
  • Mit Anschlussbuchse
  • NS 14/23 für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Länge (metrisch) 150 mm
Material Duran Glas
Standard-Konusverbindung Konus NS 14/23, Hülse NS 14/23