Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Destillierbrücken mit Liebigkühler und Aufsatz nach Claisen
Destillierbrücken mit Liebigkühler und Claisen-Aufsatz aus DURAN™ Schlauch.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05057304
Additional Details : Gewicht : 0.60000kg
Spezifikation
Für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge | |
Duran Glas | |
250 mm |
Destillierbrücken | |
NS 14/23, NS 29/32 |