Learn More
Lenz Laborglasintrumente Destillierbrücken nach Claisen
Artikelnummer. 10599571
Change view
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
NS 14/23
NS 29/32
Länge (metrisch):
160 mm
250 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung Länge (metrisch) unitSize
10599571 NS 14/23 160 mm 1 Stück
10598651 NS 14/23 250 mm 1 Stück
10404251 NS 29/32 250 mm 1 Stück
10316171 NS 29/32 400 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10599571 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 05055201
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Destillationsverbindungen mit Liebig-Kondensator (gerader Auslass) und Kopf nach Claisen
  • Wasseranschluss mit Glasoliven
  • Mit zwei Hülsen NS 14/23 für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Enthält Glasolive
Länge (metrisch) 160 mm
Standard-Konusverbindung NS 14/23