Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Destillieraufsätze
Für Destillationsthermometer mit 55 mm interner Länge. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Destillieraufsätze bestehen aus langlebigem DURAN™ Glasrohr.
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05028022
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Description
- Erfüllt die DIN 12594-Normen
- NS-Buchse und zwei NS-Kegel
- Absteigender Winkel von 75 °
Specifications
Für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge | |
Duran Glas | |
NS 19/26 Vertikal, NS 19/26 schräg |
Destillierköpfe | |
DIN 12594 | |
Glatt |