Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Destillieraufsätze
Für Destillationsthermometer mit 55 mm interner Länge. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Destillieraufsätze bestehen aus langlebigem DURAN™ Glasrohr.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05028033
Weitere Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Erfüllt die DIN 12594-Normen
- NS-Buchse und zwei NS-Kegel
- Absteigender Winkel von 75 °
Spezifikation
Für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge | |
Duran Glas | |
Glatt |
Destillationsaufsätze | |
NS 24/29 vertikal, NS 24/29 schräg |