Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Destillieraufsätze
Für Destillationsthermometer mit 55 mm interner Länge. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Destillieraufsätze bestehen aus langlebigem DURAN™ Glasrohr.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05030022
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10171471
  • 71.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erfüllt die DIN 12594-Normen
  • NS-Buchse und zwei NS-Kegel
  • Absteigender Winkel von 75 °
Spezifikation
Spezifikation
Für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge
Duran Glas
NS 19/26 vertikal, NS 19/26 schräg
Destillationsaufsätze
DIN 12594
Claisen