Learn More
Hanna Instruments™ Leitfähigkeitstester DiST 3, 0 - 1999μS/cmautom. Temperaturkompensation
Artikelnummer. 10708401
Ansicht ändern
Click to view available options
Bereich (Leitfähigkeit):
0 bis 1999 mS/cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich (Leitfähigkeit)
10708401 0 bis 1999 mS/cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10708401 Lieferant Hanna Instruments™ Lieferanten-Nr. HI98303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.30 CHF
    67.80 CHF / 1 Stück
    Sparen 64.50 CHF
    48% Rabatt
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ergonomisches Design mit grosser LCD Anzeige.
Automatische Temperaturkompensation garantiert hohe Messgenauigkeit
Für Routinemessungen in Labor und Industrie
Messbereiche DIST 3 0 bis 1999 mS/cm, DIST 4 0 bis 19,99 mS/cm, ±2% des Messbereichendwertes
Umgebungsbedingungen 0 bis 50°C
Gewicht 100 g
5 Batterien 1,5 V
Typ: DiST 3
Spezifikation
Bereich (Leitfähigkeit) 0 bis 1999 mS/cm
Auflösung (Leitfähigkeit) 1 μS/cm
Typ EC-Tester
Genauigkeit ±2 % der Originalgröße