Learn More
Scientific Industries SI™ Mahlkugeln, 0.5mm, 225gr.
Artikelnummer. 10216982 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10216982 0,5 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10216982 Lieferant Scientific Industries SI™ Lieferanten-Nr. 83041301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.70 CHF
    30.26 CHF / 1 Stück
    Sparen 7.44 CHF
    19% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bleifreie sphärische Beads aus Kalknatronglas (Glasperlen), ideal für die Zersetzung von Zellen.
  • Sphärische bleifreie Beads aus Kalknatronglas (Glasperlen) sind für die Verwendung mit dem Disruptor Genie™  oder dem TurboMix™ Aufsatz (zur Verwendung mit jedem Vortex-Genie™ 2 Mixer) für die optimale Zersetzung von Zellen erhältlich. 
  • Perlen mit 0,5 mm Durchmesser für die Verwendung mit Hefe/Pilzen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tragkraft (metrisch) 375 g
Produkttyp Glasperlen
Material Kalknatronglas
Durchmesser (metrisch) 0,5 mm
Farbe Grau
Beschreibung 0,5 mm bleifreie sphärische Beads aus Kalknatronglas (Glasperlen), ideal für die Zersetzung von Zellen, Hefe und Pflanzen
Zur Verwendung mit (Geräte) Disruptor Genie, Digital Disruptor Genie, Bead Genie
Enthält 375 g 0,5mm bleifreie Beads aus Kalknatronglas (Glasperlen)
Verpackungsart Kunststoffflasche mit Verschluss