Beschreibung
- Sphärische bleifreie Beads aus Kalknatronglas (Glasperlen) sind für die Verwendung mit dem Disruptor Genie™ oder dem TurboMix™ Aufsatz (zur Verwendung mit jedem Vortex-Genie™ 2 Mixer) für die optimale Zersetzung von Zellen erhältlich.
- Größe für die Verwendung mit Bakterien: 0,1 mm Durchmesser
Spezifikation
Spezifikation
| Tragkraft (metrisch) | 375 g |
| Produkttyp | Glasperlen |
| Material | Kalknatronglas |
| Durchmesser (metrisch) | 0,1 mm |
| Farbe | Grau |
| Beschreibung | 0,1 mm bleifreie sphärische Beads aus Kalknatronglas (Glasperlen), ideal für die Zersetzung von Zellen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Disruptor Genie, Digital Disruptor Genie, Bead Genie |
| Enthält | 375 g 0,1 mm bleifreie Beads aus Kalknatronglas (Glasperlen) |
| Verpackungsart | Kunststoffflasche mit Verschluss |