Learn More
Buerkle™ DispoTube Einweg-Probenehmer
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15551751 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
200 mL
Länge (metrisch):
500 mm
1000 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 15551751
Marke: Buerkle™ 53936630
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit ergonomischem Griff für die einfache Probenahme auch unter schwierigen Bedingungen. Der Buerkle™ DispoTube Einweg-Probenehmer eignet sich zur Entnahme von Proben aus Flüssigkeiten und kann problemlos mit Handschuhen verwendet werden.
  • Ergonomischer Griff für gute Griffigkeit, auch mit Handschuhen
  • Entnahme von Mehrschicht- und Zielpunktproben ist möglich
  • Im Reinraum hergestellt
  • Sterile Sorten werden durch Gammastrahlen sterilisiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Probenehmer
Material HDPE
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 6,76 oz.
Kapazität (metrisch) 200 mL
Einwegprodukt Ja
Sterilität Unsteril
Durchmesser (metrisch) 21 mm
Länge (metrisch) 1000 mm