Learn More
Biochrom Einwegküvette für sichtbares/UV-Licht
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
70 μL
800 μl
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Für den Einmalgebrauch in der Vis- und UV-Spektralphotometrie
- Pfadlänge: 10 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Küvette im UV-/sichtbaren Bereich |
| Einwegprodukt | Ja |
| Kapazität (metrisch) | 70 μL |
| Material | UV-Kunststoff |
| Menge | 100 Packung |
| Schichtdicke | 10 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GeneQuant 1300 Spektralphotometer für sichtbares/UV-Licht |