missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Einweg-SMS-Schutzanzüge Typ 4B/ 5B/ 6B
Click to view available options
Größe:
L
M
XL
XXL
Beschreibung
- Elastische 3-teilige Kapuze für optimale Passform
- Reißverschluss vorne mit verschließbarer Windschutzleiste
- Elastisch an Manschette, Knöcheln und Taille hinten
- Mikroporöses Material
- Antistatik-Beschichtung
- Entspricht CE-Kategorie III Typ 4B/5B/6B zum Schutz vor festen Partikeln und Chemikalienspritzern
- Entspricht EN 14126:2003+AC:2004 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger)
Spezifikation
Größe | XXL |
Geschlecht | Unisex |
Material | Mikroporöses Material |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Verschlusstyp | Frontreißverschluss mit verschließbarer Sturmklappe |
Saumtyp | Geklebt |
Sterilität | Unsteril |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'