Learn More
Simport™ Wegwerfbare Transferpipetten
Artikelnummer. p-8000443
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 ml
6 ml
Packungsgröße:
4000 Stück
500 Stück
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 13496408
Marke: Simport™ P2005610S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Mit diesen All-in-One-Pipetten eliminieren Sie die Gefahr von Glasbruch und infektiösen Materialien. Die Simport™ Einweg-Transferpipetten bestehen aus durchsichtigem Polyethylen mit niedriger Dichte und sind inert gegenüber biologischen Flüssigkeiten und den meisten Säuren.
  • Transferpipetten aus LDPE
  • Nie wieder Gummibälle auf Glaspipetten setzen.
  • Können versiegelt und gekühlt werden
  • Gut geeignet, wenn Flüssigkeiten schnell und sicher transferiert werden müssen
  • Temperaturbeständig bis -196 °C. Können gassterilisiert werden (EtO)
  • Auswahl aus 12 beliebten Modellen, lieferbar in verschiedenen Größen, Spitzenarten und Längen, in steriler und nicht steriler Verpackung
  • Mit Graduierungen lieferbar
Spezifikation
Saugvolumen (metrisch) 1.9 ml
Außendurchmesser (metrisch) 6.7 mm
Material LDPE
Tropfen/ml 25
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für einen schnellen, sicheren Transfer von Flüssigkeiten
Skala Ja
Menge 10/Packung
Volumen (metrisch) 5 ml
Länge (metrisch) 15.5 cm
Typ Transferpipette
Einwegprodukt Ja