Learn More
New Source™ Chemikalienbeständige Einweg-SMS-Overalls Typ 5/6
Artikelnummer. 16645042
Click to view available options
Größe:
2XL
3XL
L
M
XL
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 16645042
Marke: New Source™ HY9766L
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemikalienbeständige Einweg-Overalls, die Schutz vor festen Partikeln und Flüssigkeitsspritzern und -sprays bieten. CE-zertifiziert als PPE Cat III gemäß Verordnung EU 2016/425
  • Entspricht CE Kategorie III Typ 5/6
  • SMS-Vliesgewebe zum Einmalgebrauch
  • Schützt vor chemischen und biologischen Gefährdungen
Spezifikation
Größe L
Geschlecht Unisex
Material Vliesstoff SMS
Farbe White
Einwegprodukt Ja
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Hooded
Verschlusstyp Klappe
Saumtyp Genäht
Widerstand Partikel
Zertifizierung/Konformität CE Kat. III PSA erfüllt: EN ISO 13982-1:2004, EN ISO 13034: 2005 +A1:2009, EN ISO 14325:2004
Beschreibung Einweg-Overall mit Gummizug an Kapuze, Bündchen, Taille und Knöcheln. Ohne Schuhüberzug.
Gewicht (metrisch) 55 g/m2