Learn More
3M™ Polypropylen-Schutzoveralls
Artikelnummer. 14820982
Click to view available options
Größe:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4XL
Höhe (angloamerikanisch):
64 bis 67 Zoll
66 bis 69 in.
69 bis 71 Zoll
70 bis 74 Zoll
73 bis 76 in.
76 bis 78 Zoll
78 bis 81 in.
Höhe (metrisch):
164 bis 170 cm
167 bis 176 cm
174 bis 181 cm
179 bis 187 cm
186 bis 194 cm
194 bis 200 cm
‎200 bis 206 cm
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 14820982
Marke: 3M™ 7000089629
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Schutz entsprechend PPE-Kategorie III, Typ 5/6. Schutzoveralls der 4515 Serie schützen gegen gefährliche Stäube, wie z. B. Asbestfasern.
  • Atmungsaktives Material reduziert Aufbau von Hitze und erhöht Tragekomfort
  • Ausgezeichnete Barriere gegen Staubpartikel und bestimmte Flüssigkeitsspritzer (CE Typ 5/6)
  • Robustes, sehr atmungsaktives 50 gsm SMS-Material
  • Erfüllt die Vorgaben von EN 1073-2 zum Schutz vor radioaktiven Partikeln
  • 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte
  • Zweilagige Kapuze
  • Elastische Einsätze an Handgelenk, Hüfte und Knöcheln für angenehmes Tragegefühl und verbesserte Bewegungsfreiheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe 2X-Large
Geschlecht Unisex
Material SMS-Polypropylen
Farbe Red
Einwegprodukt Single-use
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastic
Hood Type 2-teilig
Verschlusstyp 2-Wege-Reißverschluss mit versiegelter Windschutzleiste
Saumtyp Umgestochen
Sterilität Non-sterile
Schutzartklasse PPE-Richtlinie Kategorie III, Typ 5/6
Modell 4515R
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 45 bis 49 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 115 bis 124 cm
Höhe (angloamerikanisch) 73 bis 76 in.
Höhe (metrisch) 186 bis 194 cm