Learn More
3M™ Polypropylen-Schutzoveralls
Catalog Number 14800982
Click to view available options
Größe:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Höhe (angloamerikanisch):
64 to 67 in.
66 to 69 in.
69 to 71 in.
70 to 74 in.
73 to 76 in.
76 to 78 in.
78 to 81 in.
Höhe (metrisch):
164 to 170 cm
167 to 176 cm
174 to 181 cm
179 to 187 cm
194 to 200 cm
‎186 to 194 cm
‎200 to 206 cm
Schutz entsprechend PPE-Kategorie III, Typ 5/6. Schutzoveralls der 4515 Serie schützen gegen gefährliche Stäube, wie z. B. Asbestfasern.
  • Atmungsaktives Material reduziert Aufbau von Hitze und erhöht Tragekomfort
  • Ausgezeichnete Barriere gegen Staubpartikel und bestimmte Flüssigkeitsspritzer (CE Typ 5/6)
  • Robustes, sehr atmungsaktives 50 gsm SMS-Material
  • Erfüllt die Vorgaben von EN 1073-2 zum Schutz vor radioaktiven Partikeln
  • 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte
  • Zweilagige Kapuze
  • Elastische Einsätze an Handgelenk, Hüfte und Knöcheln für angenehmes Tragegefühl und verbesserte Bewegungsfreiheit
Produkttyp Schutzoverall
Größe Large
Material Polypropylen
Farbe Rot
Einwegprodukt Ja
Taillenform Dehnbar
Knöchelform Elastic
Stulpenform Elastisch
Hood Type 2-lagige Haube
Verschlusstyp Zwei-Wege-Reißverschluss
Saumtyp Genäht
Schutzartklasse PPE Directive Category III, Type 5/6
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 39 to 43 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 100 to 108 cm
Höhe (angloamerikanisch) 69 to 71 in.
Höhe (metrisch) 174 to 181 cm