Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Einweg-PVDF-Durchflussschläuche
Artikelnummer. 30284823
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
32 mm HB-Einwegröhrchen
Packungsgröße:
1 Packung
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
30284823 32 mm HB-Einwegröhrchen 1 Packung
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30284823 Lieferant Saint-Gobain Performance Plastics Lieferanten-Nr. 0250PH000TX
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rubin- und PVDF-beschichtete Teile für Langlebigkeit und Chemikalienbeständigkeit, entwickelt für verschiedene Montagearten für Einweganwendungen in der Biopharmabranche und Medizintechnik.
  • Einwegdesign für sterile und Einweganwendungen
  • Hergestellt aus PVDF mit rubinbenetzten Teilen für Langlebigkeit
  • Hohe chemische und mechanische Beständigkeit
  • Gammasterilisierbar bis zu 50 kGy
  • Kompatibel mit verschiedenen Montagearten
  • Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 10 Stück
  • Gehäuse und Elektronik werden separat verkauft
  • Geeignet für biopharmazeutische und medizinische Umgebungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Rohrhalter, Klemmsystem, Clipbefestigung
Typ Durchflussrohr
Enthält 32 mm HB-Einwegröhrchen
Luftstromrate 3 bis 200 l/min.