Learn More
Fisherbrand™ Puderfreie, unsterile Nitril-Einweg-Untersuchungshandschuhe
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- 100 % Nitril – resistent gegenüber zahlreichen Chemikalien und dreimal durchstichsicherer als Latex
- Ergonomisch gestaltet und mit texturierten Fingerspitzen für besseren Halt
- Zur Verhinderung von Typ-I-Allergien frei von Latex, Proteinen und Puder
- 0.10 mm stark
- Keine nachweisbaren Restbeschleuniger
- Übertrifft die Anforderungen von EN 374 PPE-Kategorie III
- Entspricht EN 455, Teile 1 und 2
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Entspricht EN 455 Teile 1 und 2 |
| Farbe | Violett |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Gepudert | Puderfrei |
| Produkttyp | Nitril-Untersuchungshandschuh |
| Größe | M |
| Dicke (metrisch) | 0,1 mm |
| Fingerhandschuh | Texturiert |
| Mehr anzeigen |