Learn More
Fisherbrand™ Puder-freie, nicht sterile, extraschützende Nitril-Einweg-Untersuchungshandschuhe
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
Beschreibung
- 100 % Nitril – resistent gegenüber zahlreichen Chemikalien und dreimal durchstichsicherer als Latex
- Ergonomisch gestaltet und mit texturierten Fingerspitzen für besseren Halt
- Zur Verhinderung von Typ-I-Allergien frei von Latex, Proteinen und Puder
- 0.10 mm stark
- Keine nachweisbaren Restbeschleuniger
- Übertrifft die Anforderungen von EN 374 PPE-Kategorie III
- Entspricht EN 455, Teile 1 und 2
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Entspricht EN 455 Teile 1 und 2 |
Farbe | Violett |
Einwegprodukt | Ja |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Produkttyp | Untersuchungshandschuhe |
Größe | M |
Sterilität | Unsteril |
Dicke (metrisch) | 0,1 mm |