Learn More
Gilson™ Disposable Plastic Serological Pipettes
Artikelnummer. 17118475 Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 mL
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Verpackungsart:
Einzeln verpackt
Großpackung (10 Beutel mit 20 Pipetten)
Großpackung (20 Beutel mit 25 Pipetten)
Großpackung (40 Beutel mit 25 Pipettenspitzen)
Menge:
100 Pipetten
1000 Pipetten
200 Pipettes
500 Pipetten
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
200 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 17118475
Marke: Gilson™ F110130
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
These Disposable Plastic Serological Pipettes are suitable for daily cell-culture, molecular biology, and microbiology applications and are recommended for use with Gilson™ MACROMAN™ Pipette Controller. Ideal for scientists who need to easily and quickly transfer liquid aliquots from one container to another with precision.
  • Made of USP Class VI polystyrene and free of experiment-altering contaminants
  • Gamma-sterilized, non-pyrogenic, and certified free of detectable RNase/DNase
  • Features polyester fiber plug, offering a high level of protection against over-pipetting and contamination by liquids and aerosols
  • Easily identify sizes by color-coded rings
  • Marked with ascending and descending graduations, as well as negative graduations, enabling precise and convenient dispensing of liquids
  • Recommended for use with Gilson™ MACROMAN™ Pipette controller, but can be used with any pipette controller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polystyrene, Polypropylene
Sterilität Steril
Graduierungen 0.25 mL and 1 mL
Menge 200 Pipettes
Verpackungsart Einzeln verpackt
Farbe Clear
Volumen (metrisch) 25 ml
Länge (metrisch) 310.90 mm
Typ Serologische Pipette
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Geräte) Gilson MACROMAN Pipet Controller