Learn More
Gilson™ Disposable Plastic Serological Pipettes
Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 mL
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Verpackungsart:
Einzeln verpackt
Großpackung (10 Beutel mit 20 Pipetten)
Großpackung (20 Beutel mit 25 Pipetten)
Großpackung (40 Beutel mit 25 Pipettenspitzen)
Menge:
100 Pipetten
1000 Pipetten
200 Pipettes
500 Pipetten
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
200 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Made of USP Class VI polystyrene and free of experiment-altering contaminants
- Gamma-sterilized, non-pyrogenic, and certified free of detectable RNase/DNase
- Features polyester fiber plug, offering a high level of protection against over-pipetting and contamination by liquids and aerosols
- Easily identify sizes by color-coded rings
- Marked with ascending and descending graduations, as well as negative graduations, enabling precise and convenient dispensing of liquids
- Recommended for use with Gilson™ MACROMAN™ Pipette controller, but can be used with any pipette controller
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polystyrene, Polypropylene |
| Sterilität | Steril |
| Graduierungen | 0.25 mL and 1 mL |
| Menge | 200 Pipettes |
| Verpackungsart | Großpackung (10 Beutel mit 20 Pipetten) |
| Farbe | Clear |
| Volumen (metrisch) | 25 ml |
| Länge (metrisch) | 310.90 mm |
| Typ | Serologische Pipette |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Mehr anzeigen |