Learn More
Kartell™ Einweg-Petrischalen
Entwickelt für Routinearbeiten im Labor, bakteriologische Forschung
156.00 CHF - 241.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung, IVD |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Einwegprodukt | Einwegprodukt |
Material | Polystyrol |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Routinearbeiten im Labor, bakteriologische Forschung |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10717922
|
Kartell™
0036300 |
90 mm |
241.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15997850
|
Kartell™
0036700 |
65 mm |
156.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Spezifikation
CE-Kennzeichnung, IVD | |
Einwegprodukt | |
Routinearbeiten im Labor, bakteriologische Forschung |
Durchsichtig | |
Polystyrol |