Learn More
Fisherbrand™ Einweg-PES-Filtereinheiten
Erhöhen Sie den Schutz von Zellkulturproben mit sterilen Fisherbrand Einmal-Vakuumfiltereinheiten mit PES-Membranen. Die Membranen aus Polyethersulfon (PES) verfügen über geringe extrahierbare Substanzen und eine geringe Proteinbindung für die sterile Filtration und die Klärung von Zellkulturmedien und Serum.
69.10 CHF - 263.00 CHF
Spezifikation
Bindungsvermögen | Geringes Bindungsvermögen |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Nicht-pyrogenisch gemäß USP-Standard bei jeder Charge |
Einwegprodukt | Ja |
Material (Membran) | PES |
Sterilität | Steril |
Includes: Einzeln verpackter, steriler Flaschenverschluss mit Schraubverschluss
Produktcode | Marke | Porengröße | Volumen (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Membran | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Volumen (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Membran | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15973297
![]() |
Fisherbrand™
FB12566500 |
0,20 μm | 150 mL | 50 mm | Sterile Filtration von Medien und Serum |
141.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|
15983297
![]() |
Fisherbrand™
FB12566501 |
0,45 μm | 150 mL | 50 mm | Klärung von Flüssigkeiten und Partikelentfernung |
138.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|
15993297
![]() |
Fisherbrand™
FB12566502 |
0,20 μm | 250 mL | 50 mm | Sterile Filtration von Medien und Serum |
165.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|
15903307
![]() |
Fisherbrand™
FB12566503 |
0,45 μm | 250 mL | 50 mm | Klärung von Flüssigkeiten und Partikelentfernung |
69.10 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|
15913307
![]() |
Fisherbrand™
FB12566504 |
0,20 μm | 500 mL | 75 mm | Sterile Filtration von Medien und Serum |
218.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|
15923307
![]() |
Fisherbrand™
FB12566505 |
0,45 μm | 500 mL | 75 mm | Klärung von Flüssigkeiten und Partikelentfernung |
242.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|
15933307
![]() |
Fisherbrand™
FB12566506 |
0,20 μm | 1000 mL | 90 mm | Sterile Filtration von Medien und Serum |
256.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|
15943307
![]() |
Fisherbrand™
FB12566507 |
0,45 μm | 1000 mL | 90 mm | Klärung von Flüssigkeiten und Partikelentfernung |
263.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|
Beschreibung
Erhöhen Sie den Schutz von Zellkulturproben mit sterilen Fisherbrand Einmal-Vakuumfiltereinheiten mit PES-Membranen. Die Membranen aus Polyethersulfon (PES) verfügen über geringe extrahierbare Substanzen und eine geringe Proteinbindung für die sterile Filtration und die Klärung von Zellkulturmedien und Serum.
- Die PES-Membran bindet sich mit wenig Proteinen, um die Proteinbalance aufrechtzuerhalten
- Die PES-Membran verfügt über geringe extrahierbare Substanzen, um die Medienreinheit aufrechtzuerhalten
- Filter sind mit Katalognummer, Membrantyp und Porengröße, Chargennummer und Verfallsdatum markiert.
- Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
- Gammasterilisiert und einzeln verpackt für eine sterile Lagerung von 5 Jahren.
- 0.2μM-Einheiten für sterile Filtration
- 0.45 μm-Einheiten zur Flüssigkeitserklärung und Partikelentfernung
Certifications
Nicht pyrogen gemäß USP-Standard chargenübergreifend nicht zytotoxisch, chargenübergreifende Sterilität
Spezifikation
Geringes Bindungsvermögen | |
Ja | |
Steril |
Nicht-pyrogenisch gemäß USP-Standard bei jeder Charge | |
PES |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.