Learn More
3M™ Wartungsfreie Einweg-Atemschutz-Halbmaske
Artikelnummer. 12372399
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Kartuschentyp:
FFABEK1P3 R D
Artikelnummer. 12372399
Marke: 3M™ 7000034735
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bietet Schutz gegen eine Reihe von Gasen, Dämpfen und Partikeln. Die wartungsfreie 3M Atemschutz-Halbmaske für den Einmalgebrauch muss erst bei Beschädigung, Verstopfung von Partikelfiltern, Sättigung von Gasfiltern oder nach spätestens einem Monat entsorgt werden.
Diese einfache, leichtgewichtige und ausgewogene Atemschutzmaske bietet Schutz gegen eine Reihe von Gasen, Dämpfen und Partikeln.
  • Keine Teilemontage oder Wartung erforderlich
  • Aufgrund der einzigartigen Kohlefasertechnologie kann das Atemschutzgerät dicht am Gesicht sitzen
  • Durch ihre flache Bauweise passt die Atemschutzmaske unter viele andere Arten von Schutzausrüstungen und ermöglicht so ein ungestörtes Sichtfeld und ein komfortableres Arbeiten
  • Mittiges Ausatemventil für effektive Wärme- und Feuchtigkeitsableitung
  • Kann einen Monat lang verwendet werden, solange es nicht beschädigt wird, die Partikelfilter verstopfen oder die Gasfilter gesättigt sind
Atemschutz gegen:
  • Feinstäube
  • Öl- und Wassernebel
  • Organische Gase oder Dämpfe mit guten Warneigenschaften und Siedepunkten über 65 °C
Zugelassen gemäß
  • EN 405:2002
  • Maximum usage limitations:
  • Gase/Dämpfe: Schutzfaktoreinstufung – 10 x MAK
  • Partikel: Schutzfaktoreinstufung – 20 x MAK
  • CE-Kennzeichnung 